Läs mer
Hoefer™ Ubåtsgelelektroforesenheter: SUB6 Mini Horizontal
Produktkod. 11925388
:
Mini ubåt; 24L x 13B x 6,5cm H; Gel: 6 x 7,5 cm
Produktkod. 11925388
Brand: Hoefer™ SUB6
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för rutinmässiga förberedande och analytiska elektroforestekniker
  • För rutinmässiga förberedande och analytiska elektroforestekniker
  • maximal genomströmningskapacitet på 32 prov
  • Har avtagbar gelgjutningsbricka med ändpackningar som gör att geler kan gjutas direkt i tanken
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN61010-1, CE
För användning med (applikation) Rutinmässig förberedande och analytisk elektroforesteknik
Typ Mini Submarine Gel Elektroforesenhet
Fuktighetsområde 80%
Inkluderar Buffertkammare, säkerhetslock med högspänningsledningar, löpbricka med silikonpackning, 1 mm tjock, 8-brunnars kammar, färgade laddningsremsor
Provstorlek 32
Temperatur (engelska) Max 113°F
Temperatur (metrisk) Max 45 °C
Volym (Fill) Metrisk 0.32 L
Mått (L x B) 9,44 x 5,11 tum. (24 x 13 cm)
Längd (engelska) 9,44 tum
Längd (engelska) Gel 2,95 tum.
Längd (metrisk) 24 cm
Längd (metrisk) Gel 7.5 cm
Bredd (engelska) 5,11 tum
Width (engelska) Gel 2,36 tum
Bredd (metrisk) 13 cm
Bredd (metrisk) Gel 6 cm
Höjd (metrisk) 6.5 cm
Spänning 300 V
Wattal 60 w
Amperage 200 mA