Läs mer
Hoefer™ TE Blotting Unit Ersättningsdelar och tillbehör: Buffertkammare
Produktkod. p-4911088
För användning med (utrustning):
TE 42 eller utgående TE 52X Transfer Tank
TE 62 eller den utgående TE 62X Transfer Tank
Inkluderar:
Beslag, virknål och hållare
Virknål och hållare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11584444
Brand: Hoefer™ TE67
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med TE62 standardöverföringstank med kylkammare
  • Med värmeväxlare
Specifikationer
För användning med (utrustning) TE 62 eller den utgående TE 62X Transfer Tank
Typ Buffertkammare
Inkluderar Beslag, virknål och hållare