Läs mer
Hoefer™ TE Blotting Unit ersättningsdelar och tillbehör: Elektrodpaneler
För användning med (utrustning):
TE 22 Mini Tank Transfer Unit
TE 42, TE 62 Överföringstank
Typ:
Elektrodpanel
Grå elektrodpanel
Svart elektrodpanel
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kommer i grå eller svarta elektrodpaneler
- Typ: Grå elektrodpanel
- Inkluderar bananplugg och platinatråd
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | TE 22 Mini Tank Transfer Unit |
| Typ | Elektrodpanel |
| Inkluderar | Bananplugg och platinatråd |