Läs mer
Hoefer™ TE Blotting Unit Ersättningsdelar och tillbehör: Nedre kammare/värmeväxlare
Produktkod. 11554434
Change view
Typ:
Värmeväxlare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
11554434 Värmeväxlare Varje
1 options
Produktkod. 11554434 Leverantör Hoefer™ Leverantörsnummer TE27
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9610.00 SEK
    8841.22 SEK / Paket med 1
    Save 768.78 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
För användning med TE22 Mighty Small Överföringstank
  • Nedre kammare med värmeväxlare
Specifikationer
För användning med (utrustning) TE 22 Mini Tank Transfer Unit
Typ Värmeväxlare
Inkluderar Beslag, virknål och hållare