Läs mer
Hoefer™ TE22 Mini Tank Blotting Unit
Produktkod. 10380895
Change view
Typ:
Mighty Small™ Transfer Tank
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
10380895 Mighty Small™ Transfer Tank Varje
1 options
Produktkod. 10380895 Leverantör Hoefer™ Leverantörsnummer TE22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16275.00 SEK
    13749.76 SEK / Paket med 1
    Save 2525.24 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Buffertkammare, lock med ledningar, två elektrodpaneler, fyra gelkassetter, åtta 0,13 tum tjocka skumsvampar, fyra 0,25 tum tjocka skumsvampar, 25 ark läskpapper
Säker, ekonomisk enhet kräver minimal ström och endast cirka 1l buffert
  • Inbyggd aluminiumoxidvärmeväxlare möjliggör effektiva överföringar på mindre än en timme
  • Platinaelektrod säkerställer enhetligt elektriskt fält för fullständiga och jämna överföringar
  • Gångjärnsförsedda, färgkodade kassetter möjliggör enkel laddning och enkel orientering av gelsandwich
  • Aluminiumoxidtäckt serpentinkanal i basen ger utmärkt temperaturkontroll med högst 5°C höjning under en normal körning
Certifikat
CE-märkt, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Enheten håller Upp till 4, 9 x 10 cm gel
Typ Mighty Small™ Transfer Tank
Fuktighetsområde Upp till 80 %
Inkluderar Nedre buffertkammare med aluminiumoxidvärmeväxlare, säkerhetslock med högspänningsledningar, två elektrodpaneler, fyra gelkassetter, åtta 0,13 tum tjocka skumsvampar, fyra 0,25 tum tjocka skumsvampar, 25 ark läskpapper, kassettkrok
Temperatur (engelska) Max 113°F
Temperatur (metrisk) Max 45 °C
Volym (engelska) buffert ≈33,81 oz.
Volym (metrisk) buffert ≈1000 ml
Mått (L x B x H) 6,49 x 5,51 x 9,44 tum (16,5 x 14 x 24 cm)
Längd (engelska) 6,49 tum
Längd (metrisk) 16.5 cm
Bredd (engelska) 5,51 tum
Bredd (metrisk) 14 cm
Höjd (engelska) 9,44 tum
Höjd (metrisk) 24 cm
Spänning 100 V
Wattal 200 w
Amperage 500 mA