Läs mer
Hoefer™ TE42 och TE62 tankavlägsningsenheter
Produktkod. 11574444
Typ:
Standard överföringstank
Inkluderar:
Nedre kammare med inbyggd värmeväxlare, säkerhetslock med högspänningsledningar, 2 elektrodpaneler, fyra gelkassetter, åtta 0,13 tum tjocka skumsvampar, fyra 0,25 tum tjocka skumsvampar, 25 ark läskpapper, kassettkrok
Nedre kammare, säkerhetslock med högspänningsledningar, 2 elektrodpaneler, 2 gelkassetter, fyra 0,13 tum tjocka skumsvampar, två 0,25 tum tjocka skumsvampar, 25 ark läskpapper, kassettkrok
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11574444
Brand: Hoefer™ TE62
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför högintensiva proteinöverföringar på en timme
  • Över 1,5 m platinatråd per elektrod ger enhetlig fältstyrka för effektiva överföringar
  • Gångjärnsförsedda, färgkodade kassetter möjliggör enkel laddning och enkel orientering av gelsandwich
  • Buffertvolymer på 4 till 5 L krävs, beroende på antalet bearbetade kassetter
  • Modell TE62 har en inbyggd värmeväxlare i basen av enheten
  • Modell TE42 kan användas med valfri värmeväxlare (fabrikant nr TE47)
Certifikat
CE-märkt, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Innehåll och lagring Lower chamber with built-in heat exchanger, safety lid with high voltage Leads, 2 electrode panels, four gel cassettes, eight 0.13 in. thick Foam sponges, four 0.25 in. thick Foam sponges, 25 sheets blotting Paper, cassette hook
Enheten håller Upp till 4, 15 x 21 cm Gel eller 16, 7 x 10 cm Gel
Typ Standard överföringstank
Fuktighetsområde Upp till 80 %
Inkluderar Nedre kammare med inbyggd värmeväxlare, säkerhetslock med högspänningsledningar, 2 elektrodpaneler, fyra gelkassetter, åtta 0,13 tum tjocka skumsvampar, fyra 0,25 tum tjocka skumsvampar, 25 ark läskpapper, kassettkrok
Temperatur (engelska) Max 113°F
Temperatur (metrisk) Max 45 °C
Volym (engelska) buffert 135,25 till 169,07 oz.
Volym (metrisk) buffert 4000 till 5000 ml
Mått (L x B x H) 12,59 x 11,02 x 6,49 tum. (32 x 28 x 16,5 cm)
Längd (engelska) 12,59 tum.
Längd (metrisk) 32 cm
Bredd (engelska) 11,02 tum.
Bredd (metrisk) 28 cm
Höjd (engelska) 6,49 tum
Höjd (metrisk) 16.5 cm
Spänning 100 V
Wattal 200 w
Amperage 2 A