Läs mer
Hoefer™ TE42 och TE62 tankavlägsningsenheter
Typ:
Standard överföringstank
Inkluderar:
Nedre kammare med inbyggd värmeväxlare, säkerhetslock med högspänningsledningar, 2 elektrodpaneler, fyra gelkassetter, åtta 0,13 tum tjocka skumsvampar, fyra 0,25 tum tjocka skumsvampar, 25 ark läskpapper, kassettkrok
Nedre kammare, säkerhetslock med högspänningsledningar, 2 elektrodpaneler, 2 gelkassetter, fyra 0,13 tum tjocka skumsvampar, två 0,25 tum tjocka skumsvampar, 25 ark läskpapper, kassettkrok
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Över 1,5 m platinatråd per elektrod ger enhetlig fältstyrka för effektiva överföringar
- Gångjärnsförsedda, färgkodade kassetter möjliggör enkel laddning och enkel orientering av gelsandwich
- Buffertvolymer på 4 till 5 L krävs, beroende på antalet bearbetade kassetter
- Modell TE62 har en inbyggd värmeväxlare i basen av enheten
- Modell TE42 kan användas med valfri värmeväxlare (fabrikant nr TE47)
Certifikat
CE-märkt, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
| Innehåll och lagring | Lower chamber with built-in heat exchanger, safety lid with high voltage Leads, 2 electrode panels, four gel cassettes, eight 0.13 in. thick Foam sponges, four 0.25 in. thick Foam sponges, 25 sheets blotting Paper, cassette hook |
| Enheten håller | Upp till 4, 15 x 21 cm Gel eller 16, 7 x 10 cm Gel |
| Typ | Standard överföringstank |
| Fuktighetsområde | Upp till 80 % |
| Inkluderar | Nedre kammare med inbyggd värmeväxlare, säkerhetslock med högspänningsledningar, 2 elektrodpaneler, fyra gelkassetter, åtta 0,13 tum tjocka skumsvampar, fyra 0,25 tum tjocka skumsvampar, 25 ark läskpapper, kassettkrok |
| Temperatur (engelska) Max | 113°F |
| Temperatur (metrisk) Max | 45 °C |
| Volym (engelska) buffert | 135,25 till 169,07 oz. |
| Volym (metrisk) buffert | 4000 till 5000 ml |
| Visa mer |