Läs mer
Hoefer™ Vakuumgelétork
Produktkod. 12855876
Change view
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
12855876 230 V Varje
1 options
Produktkod. 12855876 Leverantör Hoefer Leverantörsnummer GD2002
Beräknad leverans: 30-11-2026
Användaren kan ställa in oberoende timers för värme och vakuum
Användaren kan ställa in oberoende timers för värme och vakuum. Termostaten kan justeras från 40 °C till 80 °C, ±2 °C – temperaturer som förångar vatten men inte bränner gelerna
  • Torkar akrylamid- och agarosegeler upp till 330 mm x 440 mm på så lite som 30 minuter
  • Den tunga aluminiumplattan ger jämn värmefördelning och jämn vakuumfördelning under gelen
  • Ett genomskinligt silikontäcksark gör att användaren kan se gelen under torkningen
  • Den tysta, oljefria membranpumpen upprätthåller det låga vakuum som krävs för snabb geltorkning. Kräver ingen olja och ingen vattenlås
Torrgelér snabbt, jämnt och säkert, med en torrvärme-vakuummetod.
Specifikationer
Typ Vakuumgelétork
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz