Läs mer
Hoefer™ Wonder Kile Plate Separation Tool
Produktkod. 10390445 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Längd (metrisk):
15 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
10390445 15 cm Varje
1 options
Produktkod. 10390445 Leverantör Hoefer™ Leverantörsnummer SE1514
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Graderade skåror längs ena sidan kan användas för att bestämma distansens tjocklek
  • Plast, linjalformad
  • 15 cm lång med avsmalnande ändar
  • Skåror används för att bestämma distansens tjocklek, från 0,25 till 3,0 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Plate Separation Tool
Material Plast
Längd (metrisk) 15 cm