Läs mer
Jaytec Glass™ Hoffman voltameter glasenhet
Produktkod. 12391429
Change view
Produkttyp:
Ograderad Hoffman Voltameter
Utexaminerad Hoffman Voltameter
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
12391429 Utexaminerad Hoffman Voltameter Varje
12381429 Ograderad Hoffman Voltameter Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12391429 Leverantör Jaytec Glass™ Leverantörsnummer EKY710L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2110.00 SEK
    1708.39 SEK / Paket med 1
    Save 401.61 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 05-02-2027
Hoffman Voltameter Glass Unit är för klassrumsdemonstration av elektrolys för att bestämma vattnets kemiska sammansättning.
  • Tillverkad i borosilikatglas
  • Tillgänglig Graduated eller Ungraduated
  • H-mönster stil
  • 50 ml kapacitet
Specifikationer
För användning med (applikation) Att demonstrera elektrolys av vatten till syre och väte
Kvantitet 0 till 50 ml x 0,2 ml
Produkttyp Utexaminerad Hoffman Voltameter