Läs mer
Jaytec Glass™ Hoffman voltameter glasenhet
Produktkod. p-7227127
Produkttyp:
Ograderad Hoffman Voltameter
Utexaminerad Hoffman Voltameter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12391429
Brand: Jaytec Glass™ EKY710L
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hoffman Voltameter Glass Unit är för klassrumsdemonstration av elektrolys för att bestämma vattnets kemiska sammansättning.
  • Tillverkad i borosilikatglas
  • Tillgänglig Graduated eller Ungraduated
  • H-mönster stil
  • 50 ml kapacitet
Specifikationer
För användning med (applikation) Att demonstrera elektrolys av vatten till syre och väte
Kvantitet 0 till 50 ml x 0,2 ml
Produkttyp Utexaminerad Hoffman Voltameter