Learn More
Bochem™ HOFFMANN™ Pinch Cock Tube Clamps
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Bredd (metrisk):
12 mm
17 mm
20 mm
25 mm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 10
Description
- Nypa kuk typ
- Inkluderar klaff
Specifications
Specifications
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Typ | Pinchcock rörklämma |
| Material | Ms-Ni |
| Storlek (metriskt) grepp | För rör upp till OD 40 mm |
| Bredd (metrisk) | 12 mm |