Läs mer
HOKU-81, MedChemExpress
Produktkod. 16443756
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16443756 25 mg
16420538 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16443756 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY50291
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress HOKU-81 (4-Hydroxytulobuterol) is one of the metabolites of Tulobuterol (HY-B1810). HOKU-81 is a potent and selective β2-adrenoceptor stimulant. HOKU-81 has bronchodilating effect.
HOKU-81 (4-Hydroxytulobuterol) is one of the metabolites of Tulobuterol (HY-B1810). HOKU-81 is a potent and selective β2-adrenoceptor stimulant. HOKU-81 has bronchodilating effect.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HOKU-81
CAS 58020-43-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H18ClNO2
Kvantitet 25 mg
Synonym 4-Hydroxytulobuterol
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (205.15 mM; Need ultrasonic)
LEDER ClC1=C(C(O)CNC(C)(C)C)C=CC(O)=C1
Molekylvikt (g/mol) 243.73
Formel vikt 243.73
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation