Beskrivning
- Rostfritt stål är autoklaverbart och korrosionsbeständigt
- Aluminium är lätt men ändå starkt
- Gjutjärn med svart emaljfinish är kemikaliebeständigt
- Finns i olika former och storlekar för att passa dina laboratoriebehov
Specifikationer
Specifikationer
| Stil | Jumbo |
| Kontakttyper | Fast 90° Anslutningsvinkel |
| Typ | Hållare |
| Material | Rostfritt stål |
| Beskrivning | Klämma, Hållare, Jumbo, CLC-JUMBOS |
| Längd (engelska) | 2,25 tum. |
| Längd (metrisk) | 57.20 mm |
| Storlek | Jumbo |
| Storlek (metriskt) grepp | 0 till 21 mm |