Läs mer
OHAUS™ Hållarklämma
Handla allt Ohaus Produkter
Material:
Aluminium
Nickelpläterad
Rostfritt stål
Stil:
All Position
Jumbo
Regular
Shelf Grip
Swivel
Ultra Clamp
Universal
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rostfritt stål är autoklaverbart och korrosionsbeständigt
- Aluminium är lätt men ändå starkt
- Gjutjärn med svart emaljfinish är kemikaliebeständigt
- Finns i olika former och storlekar för att passa dina laboratoriebehov
Specifikationer
Specifikationer
| Stil | Regular |
| Kontakttyper | Fast 90° Anslutningsvinkel |
| Typ | Hållare |
| Material | Aluminium |
| Beskrivning | Klämma, Hållare, CLC-CLMPHA |
| Längd (engelska) | 2,75 tum |
| Längd (metrisk) | 70.00 mm |
| Storlek (metriskt) grepp | 0 till 17 mm |