Läs mer
BRAND™ Hållare För Separertratt
Produktkod. 10353561 Handla allt Brand Produkter
Change view
Material:
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
10353561 Polypropen Varje
1 options
Produktkod. 10353561 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 140300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00 SEK
    127.41 SEK / Paket med 1
    Save 7.59 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-12-2026
Monteras enkelt på stödstänger med låsmutter
  • Polypropen
  • För stavar med 8 - 14 mm diameter
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Material Polypropen
    För användning med (utrustning) Trattar med övre ytterdiameter på 50 till 120 mm och stavar med 8 - 14 mm diameter
    Kvantitet 1