Läs mer
DWK Life Sciences Hållare för reaktionskärl, av kromnickelstål
Produktkod. 10675401 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Beskrivning:
DN 100
DN 150
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
10675401 DN 150 Varje
10665401 DN 100 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10675401 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 290735701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11670.75 SEK
    11085.42 SEK / Paket med 1
    Save 585.33 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 04-11-2026
Hållaranordningen är fäst vid en stativlänk och tjänar till att hänga upp och hålla reaktionskärl inuti dragskåpet.
Reaktionskärl kan manövreras och härdas på olika sätt. För att förhindra att reaktionsapparaten rör sig under testet, bör reaktionskärlet helst vara upphängt i ett stativ med hjälp av en hållaranordning. Kyl- och uppvärmningsmedier kan sålunda flexibelt matas underifrån till reaktionskärlet och avlägsnas igen.
  • För fixerad upphängning av locket och reaktionskärlet på stativstång
Specifikationer
Beskrivning DN 150
Material Krom-nickel stål
För användning med (applikation) Hållare för lock och reaktionskärl; Montering
Antal per förpackning 1/Pk.
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras