Läs mer
Cole-Parmer™ Hålkatodlampa, kalcium, 37 mm
Produktkod. 13033540
Change view
Produkttyp:
Ihålig katodlampa
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
13033540 Ihålig katodlampa Varje
1 options
Produktkod. 13033540 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 1194963
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4704.39 SEK
    4604.22 SEK / Paket med 1
    Save 100.17 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 22-01-2027
Uppnå tillförlitliga atomabsorptionsresultat med högpresterande lampor för dina spektrometrar
Kalcium (Ca) enelements ihåliga katodlampor når snabbt jämviktsprestanda, erbjuder en långvarig konstant ljusintensitet och lågt brus med bra kalibrering. Inuti varje lampa finns det en stor volym inert gas för att öka lampans ’livslängd till 5000 mA timmar.
  • Genomför snabbare uppstartstider
  • Minska dina driftskostnader med längre livslängd för amperetimmar
  • Kontinuerlig ljusintensitet under längre tidsperioder
  • Kompatibel med: Okodad
Specifikationer
Material Kalcium
Modell 11949-63
Produkttyp Ihålig katodlampa