Läs mer
Thermo Scientific™ Hollow Cathode Single-Element Lamps - Uncoded
Produktkod. 11593832 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Ihåliga katodlampor, okodade
Lampa:
Magnesium okodad
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Lampa Förpackningsstorlek
11593832 Ihåliga katodlampor, okodade Magnesium okodad Varje
1 options
Produktkod. 11593832 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 942339020121
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
For maximum flexibility from your Thermo Scientific™ iCE™ 3000 Series AAS system, we offer a huge range of pre-coded and un-coded Hollow Cathode Lamps.
For maximum flexibility from your Thermo Scientific™ iCE™ 3000 Series Atomic Absorption spectrometer, a huge range of pre-coded and un-coded Thermo Scientific are available, to handle your chosen elements for analysis. Whether you require a single dedicated element or a multi-element cathode lamp, there is a one to match your needs, whether coded or un-coded.
För maximal flexibilitet från din Thermo Scientific™ iCE™ Atomabsorptionsspektrometer i 3000-serien, ett stort utbud av förkodade och okodade Thermo Scientific Ihåliga katodlampor finns tillgängliga för att hantera dina valda element för analys. Oavsett om du behöver ett enda dedikerat element eller en katodlampa med flera element, finns det en som matchar dina behov, oavsett om du är kodad eller okodad.
Specifikationer
För användning med (utrustning) iCE Atomabsorptionsspektrometrar i 3000-serien
Typ Ihåliga katodlampor, okodade
Lampa Magnesium okodad