Läs mer
Techne™ Ihåliga polypropen-kulbadkar
Produktkod. 11839110 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Bad
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
11839110 Bad Paket med 2000
1 options
Produktkod. 11839110 Leverantör Techne™ Leverantörsnummer 0682125
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polypropenkulor bildar ett tätt skydd över vätskor för att förhindra temperaturförändringar och minska avdunstning. Använd istället för ett badlock med något av baden som anges i avsnittet.
  • Polypropenkulor
  • Förhindra temperaturförändringar och minska avdunstning
  • Använd istället för traditionellt badlock
Specifikationer
Beskrivning Klädsel till badkar av polypropen
För användning med (utrustning) Bad
Temperaturområde 0 °C till 110 °C
Material Ihålig polypropen
Diameter (metrisk) Min. Öppning 20 mm