Läs mer
Holmiumfolie, 0,025 mm tjock, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11355427
Change view
Kvantitet:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
25mm
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11355427 25 x 25 mm 25mm
11366139 50 x 50 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11355427 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042687.FF
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
CAS: 7440-60-0 | Ho | 164,93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad i mylar under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-60-0
Molekylformel Ho
Molekylvikt (g/mol) 164.93
MDL-nummer MFCD00011049
InChI-nyckel KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym atom, unii-w1xx32sqn1, w1xx32sqn1, foil, holmio, chips, ingot, pieces, powder, acmc-1c9ym
PubChem CID 23988
ChEBI CHEBI:49648
IUPAC-namn holmium
LEDER [Ho]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Holmium foil
Färg Grå till silver
Namnnotering 0.025mm (0.001 in.) thick
Kvantitet 25 x 25 mm
Odör Odorless
Förpackning Mylar under argon
Vikt ≈0.14g/25x25mm
Form Foil
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN3178
Procent renhet 99.9%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.