Läs mer
Holmiumfolie, 0,127 mm tjock, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11360679
Change view
Kvantitet:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
25mm
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11360679 25 x 25 mm 25mm
11385689 50 x 50 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11360679 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 000144.FF
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Form: Cirka 0,70 g/25 x 25 mm | CAS: 7440-60-0 | Ho | 164,93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7440-60-0
Molekylformel Ho
Molekylvikt (g/mol) 164.93
MDL-nummer MFCD00011049
InChI-nyckel KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym atom, unii-w1xx32sqn1, w1xx32sqn1, foil, holmio, chips, ingot, pieces, powder, acmc-1c9ym
PubChem CID 23988
ChEBI CHEBI:49648
IUPAC-namn holmium
LEDER [Ho]
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Holmium
Färg Silver till grått
Fysisk form Foil
Kvantitet 25 x 25 mm
Analysprocentintervall 99.9% (REO)
Odör Odorless
Utseende Silver gray foil
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.