Läs mer
Holmiumfolie, 1,0 mm (0,04 tum) tjock, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-60-0 | Molekylformel: Ho | Molekylvikt: 164,93 g/mol
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010211.FF
| Kvantitet | 25 x 25 mm |
|---|
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
- Förpackad under argon
Kemiska identifierare
| Ho | |
| MFCD00011049 | |
| atom, unii-w1xx32sqn1, w1xx32sqn1, foil, holmio, chips, ingot, pieces, powder, acmc-1c9ym | |
| CHEBI:49648 | |
| [Ho] |
Specifikationer
| Holmium foil | |
| 7440-60-0 | |
| Luktfritt | |
| ≈5,5g/25x25mm | |
| (REO) | |
| MFCD00011049 | |
| KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N | |
| holmium | |
| 23988 | |
| 99.9% |
| 1,0 mm tjock | |
| 25 x 25 mm | |
| Mylar under argon | |
| Florett | |
| Ho | |
| atom, unii-w1xx32sqn1, w1xx32sqn1, foil, holmio, chips, ingot, pieces, powder, acmc-1c9ym | |
| [Ho] | |
| 164.93 | |
| CHEBI:49648 |