Läs mer
Holmium(III) 2,4-pentandionat, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11356648
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11356648 2 g 2g
11342298 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11356648 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013199.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14589-33-4 | C15H21HoO6 | 462.26 g/mol
Det används för byggstenar av kemikalier och kemisk syntes, som används som trihydrat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14589-33-4
Molekylformel C15H21HoO6
Molekylvikt (g/mol) 462.26
MDL-nummer MFCD00050176
InChI-nyckel UEKRGRZSLATUQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym holmium 2,4-pentanedionate, holmium iii 2,4-pentanedionate, reacton, holmium,tris 2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11, 3z-4-bis 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy holmio oxy pent-3-en-2-one
PubChem CID 24282829
IUPAC-namn holmium; (Z)-4-hydroxipent-3-en-2-on
LEDER [Ho+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Holmium(III) 2,4-pentanedionate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 462.26
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.