Läs mer
Holmium(III) acetate hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Produktkod. 11362538
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362538 10 g 10g
11450470 2 g 2g
11372538 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11362538 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014591.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 312619-49-1 | C6H9HoO6 | 342.06 g/mol
Holmium(III)acetathydrat används som laboratoriereagens, optiska glas, strukturkeramik, katalysatorer, elektriska komponenter och fotooptiskt material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 312619-49-1
Molekylformel C6H9HoO6
Molekylvikt (g/mol) 342.06
MDL-nummer MFCD00150648
InChI-nyckel HWQRVFRWLQGBFV-UHFFFAOYSA-K
Synonym holmium iii acetate hexahydrate, holmium iii acetate hydrate, reacton reo, holmium iii acetatehexahydrate, holmium acetate-water 1/3/6
IUPAC-namn holmium(3+)triacetat
LEDER [Ho+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Holmium(III) acetate hydrate
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 342.07 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.