Läs mer
Holmium(III)bromidhydrat, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11376648
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11376648 10 g 10g
11366648 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11376648 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013203.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 223911-98-6 | Br3Ho | 404.64 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 223911-98-6
Molekylformel Br3Ho
Molekylvikt (g/mol) 404.64
MDL-nummer MFCD00209652
InChI-nyckel MZNSYJWLQLXLHE-UHFFFAOYSA-K
Synonym holmium iii bromide hydrate, holmium bromide hydrate, holmium bromide hobr3 , hydrate 9ci
PubChem CID 57375929
LEDER [Br-].[Br-].[Br-].[Ho+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Holmium(III) bromide hydrate
Smältpunkt 914°C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,4727
IUPAC-namn holmium(3+)tribromid
Formel vikt 404.66 (Anhydrous)
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Reacton
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.