Läs mer
Holmium(III)klorid, ultratorr, 99,95 % (metallbas)
Description
Den används främst inom forskning. Den används inom keramik, lasrar, kärnindustri och paramagnetisk. Den används också vid kalibrering av optiska spektrofotometrar.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
- Ampulerad under argon
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Holmium(III) chloride |
| Smältpunkt | 718 °C |
| Namnnotering | Ultratorr |
| Fysisk form | Pärlor |
| Kvantitet | 5 g |
| Odör | Luktfritt |
| Förpackning | Ampull |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| Densitet | 3.70 g/mL |
| Show More |
RUO– Endast forskningsanvändning