Läs mer
Holmium(III)fluorid, vattenfri, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11460391
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460391 2 g 2g
11334118 10 g 10g
11324118 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460391 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041413.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13760-78-6 | F3Ho | 221.93 g/mol
För vakuumdeponering
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13760-78-6
Molekylformel F3Ho
Molekylvikt (g/mol) 221.93
MDL-nummer MFCD00016142
InChI-nyckel FDIFPFNHNADKFC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn holmium(3+)trifluorid
LEDER [F-].[F-].[F-].[Ho+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Holmium(III) fluoride
Smältpunkt 1143°C
Fysisk form Pieces
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN3288
Formel vikt 221.93
Procent renhet 99.9%
Förpackning Glasflaska
Känslighet Hygroscopic
Densitet 7.6
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.