Läs mer
Holmium(III)fluorid, vattenfri, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15442107
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15442107 10 g 10g
15432107 2 g 2g
15452107 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15442107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045033.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13760-78-6 | F3Ho | 221.93 g/mol
Holmium(III)fluorid, vattenfri används för att producera de starkaste artificiellt genererade magnetfälten, kärnkraftskontrollstavar, gulfärgade glas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13760-78-6
Molekylformel F3Ho
Molekylvikt (g/mol) 221.93
MDL-nummer MFCD00016142
InChI-nyckel FDIFPFNHNADKFC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn holmium(3+)trifluorid
LEDER [F-].[F-].[F-].[Ho+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Holmium (III) fluoride
Smältpunkt 1143°C
Namnnotering Anhydrous
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN3288
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 221.93
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 7.6 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Holmium fluoride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Holmium fluoride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.