Läs mer
Holmium(III)nitratpentahydrat, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11322538
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11322538
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014588.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14483-18-2 | H10HoN3O14 | 441.017 g/mol
Holmium(III)nitratpentahydrat används för att framställa holmium-beta-cyklodextrinkomplex genom att reagera med beta-cyklodextrin, vilket har potentiella farmakologiska tillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14483-18-2
Molekylformel H10HoN3O14
Molekylvikt (g/mol) 441.017
MDL-nummer MFCD00149737
InChI-nyckel BJUGWWDCFYEYOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym holmium nitrate pentahydrate, ho.3no3.5h2o, holmium iii nitrate hydrate, holmium nitrate, holmium nitrate-water 1/3/5, holmium 3+ pentahydrate trinitronate, holmium iii nitrate pentahydrate, holmium 3+ pentahydrate trinitrate, nitric acid,holmium 3+ salt, pentahydrate 8ci,9ci, holmium iii nitrate pentahydrate trace metals basis
PubChem CID 25021754
IUPAC-namn holmium(3+);trinitrat;pentahydrat
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.[Ho+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Holmium(III) nitrate pentahydrate
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN1477
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 441.02 (350.94 Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton™
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.