Läs mer
Holmium(III) nitratpentahydrat, REacton™, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11332538
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11332538 10 g 10g
11322538 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332538 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014588.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14483-18-2 | H10HoN3O14 | 441,017 g/mol
Holmium(III)nitratpentahydrat används för att framställa holmium-beta-cyklodextrinkomplex genom att reagera med beta-cyklodextrin, vilket har potentiella farmakologiska tillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14483-18-2
Molekylformel H10HoN3O14
Molekylvikt (g/mol) 441.017
MDL-nummer MFCD00149737
InChI-nyckel BJUGWWDCFYEYOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym holmium nitrate pentahydrate, ho.3no3.5h2o, holmium iii nitrate hydrate, holmium nitrate, holmium nitrate-water 1/3/5, holmium 3+ pentahydrate trinitronate, holmium iii nitrate pentahydrate, holmium 3+ pentahydrate trinitrate, nitric acid,holmium 3+ salt, pentahydrate 8ci,9ci, holmium iii nitrate pentahydrate trace metals basis
PubChem CID 25021754
IUPAC-namn holmium(3+);trinitrat;pentahydrat
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.[Ho+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Holmium(III) nitrate pentahydrate
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 10 g
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN1477
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 441,02 (350,94 Vattenfattig)
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Holmium(III) nitrate pentahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P380+P375-Vid brand: Utrym området. Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, holmium(III) pentahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.