Läs mer
Holmium(III)oxid, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11363448
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11363448 50 g 50g
11353448 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11363448 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036357.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 12055-62-8 | Ho2O3 | 377,86 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12055-62-8
Molekylformel Ho2O3
Molekylvikt (g/mol) 377.86
MDL-nummer MFCD00011053
InChI-nyckel OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diholmium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Ho+3].[Ho+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Holmium(III) oxide
Smältpunkt 2360 °C
Fysisk form Sintered Lump
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,4727
Formel vikt 377.86
Procent renhet 99.9%
Odör Luktfritt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.