Läs mer
Holmium(III)oxid, REacton™, 99,99 % (REO)
Produktkod. 11301009
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11301009 50 g 50g
11311009 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11301009 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011281.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 12055-62-8 | Ho2O3 | 377,86 g/mol
Holmium(III)oxid fungerar som färgämnen som används för cubic zirconia och glas, som kalibreringsstandard för optiska spektrofotometrar, som specialkatalysator, fosfor och lasermaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12055-62-8
Molekylformel Ho2O3
Molekylvikt (g/mol) 377.86
MDL-nummer MFCD00011053
InChI-nyckel OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diholmium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Ho+3].[Ho+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Holmium(III) oxide
Smältpunkt 2360 °C
Färg Beige
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99,99 % (REO)
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i perklorsyror.
Formel vikt 377.86
Odör Luktfritt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.