Läs mer
Holmium(III) oxide, REacton™, 99.995% (REO)
Produktkod. p-4408105
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11381428
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010910.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12055-62-8 | Ho2O3 | 377.86 g/mol
Holmium(III)oxid fungerar som färgämnen som används för cubic zirconia och glas, som kalibreringsstandard för optiska spektrofotometrar, som specialkatalysator, fosfor och lasermaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12055-62-8
Molekylformel Ho2O3
Molekylvikt (g/mol) 377.86
MDL-nummer MFCD00011053
InChI-nyckel OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diholmium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Ho+3].[Ho+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Holmium(III) oxide
Smältpunkt 2360°C
Färg Beige
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 99.995% (REO)
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in perchloric acids.
Formel vikt 377.86
Odör Odorless
Utseende Beige powder or lump
Densitet 8.36g/cm3
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.