Läs mer
Holmium(III) Oxide, Sigma-Aldrich™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Holmium(III) Oxide |
| Smältpunkt | 2330°C |
| CAS | 12055-62-8 |
| Kvantitet | 5 g |
| MDL-nummer | MFCD00011053 |
| Synonym | Holmium(III) oxide, Holmium(III) oxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 377.86 |
| Kvalitet | Research |