Läs mer
Holmium(III)oxid, TRC
Produktkod. 30137214
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137214 50 g
30132545 5 g
30012263 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137214 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH66963350G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12055-62-8
Molekylformel Ho2O3
Molekylvikt (g/mol) 377.86
Synonym Holmium oxide (Ho2O3), Diholmium trioxide, Holmia, Holmium oxide, Holmium sesquioxide, Holmium trioxide, Holmium(3+) oxide, Holmium(III) oxide, Nanotek WPC, Holmium(III) oxide, Holmia, Rare earth, Holmium(+3)oxide;
IUPAC-namn oxo(oxoholmiooxy)holmium
LEDER O=[Ho]O[Ho]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Holmium oxide
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/2Ho.3O
Formel vikt 377.845