Läs mer
Holmium(III)perklorat, 50 % vikt/vikt aq. soln., reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15456335
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15456335 10 g 10g
1 options
Produktkod. 15456335 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040575.NC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14017-54-0 | Cl3HoO12 | 463.268 g/mol
Holmium(III)perklorat används för att verifiera våglängdsskalan för UV/synliga spektrofotometrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Holmium(III) perchlorate
CAS 14017-54-0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 10 g
Molekylformel Cl3HoO12
MDL-nummer MFCD00064643
UN-nummer UN3211
Synonym holmium perchlorate, acmc-20akr8, holmium iii perchlorate solution, perchloric acid holmium iii salt, holmium 3+ triperchlorate, perchloric acid,holmium 3+ salt 8ci,9ci
Löslighetsinformation Soluble in water.
InChI-nyckel HRWMCDDQLSZQPE-UHFFFAOYSA-K
LEDER [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ho+3]
IUPAC-namn holmium(3+);triperklorat
Molekylvikt (g/mol) 463.268
PubChem CID 14345154
Formel vikt 571.37 (463.28 Anhydrous)
Kvalitet Reagens
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.
Odör Odorless
Densitet 1.57 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.