Läs mer
Holmium(III)trifluormetansulfonathydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11303868
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11303868 10 g 10g
11393858 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11303868 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040307.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 139177-63-2 | Molekylformel: C3F9HoO9S3 | Molekylvikt: 612,12 g/mol
Det är en vattentolerant Lewis syra som används i Aldolreaktionen mellan silylenoleter och aldehyder.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139177-63-2
Molekylformel C3F9HoO9S3
Molekylvikt (g/mol) 612.12
MDL-nummer MFCD00209590
InChI-nyckel DBPDCYACEYLEMY-UHFFFAOYSA-K
Synonym holmium iii trifluoromethanesulfonate, holmium triflate, holmium iii trifluoromethanesulphonate, trifluoromethanesulfonic acid holmium iii salt, methanesulfonic acid,1,1,1-trifluoro-, holmium 3+ salt 3:1, holmium trifluoromethanesulfonate, holmium iii triflate, ho otf 3, acmc-1bwo7
PubChem CID 22482917
IUPAC-namn holmium(3+);trifluormetansulfonat
LEDER C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Ho+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Holmium(III) trifluoromethanesulfonate hydrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Formel vikt 612.13 (Vattenfattig)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.