Läs mer
Holmiumoxid, 40 000 mg/L i 10 % HClO4, 30 ml, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30323964
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
30 ml
Product Code. Kvantitet
30323964 30 ml
1 options
Product Code. 30323964 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREO000031
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kvantitet 30 ml
Koncentration 40000 mg/L
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Lösningsmedel eller matris 10% perklorsyra