Läs mer
Thermo Scientific™ Holmium Oxide Solution Verification Standard
Produktkod. 11823654 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Holmiumoxid i perklorsyralösning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
11823654 Holmiumoxid i perklorsyralösning Varje
1 options
Denna standard är kvalificerad för användning på instrument som har en spektral bandbredd på< 3nm.
Produktkod. 11823654 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 222226400
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Denna standard är kvalificerad för användning på instrument som har en spektral bandbredd på< 3nm.
Thermo Scientific™ NIST™ -spårbar Holmium Oxide Solution Standard verifierar våglängdsnoggrannheten för UV-synliga spektrofotometrar.
Thermo Scientific NIST™ -spårbar Holmium Oxide Solution Standard verifierar våglängdsnoggrannheten för UV-synliga spektrofotometrar.
Holmiumoxid i perklorsyralösning är en föredragen standard för att verifiera våglängdsnoggrannheten för en spektrofotometer enligt internationella farmakopériktlinjer.
  • Permanent förseglad i en kvartskyvett som gör att den kan användas i det djupa UV-området
  • Uppvisar skarpa, stabila toppar inom intervallet 219 till 650 —nm kan lätt korreleras till våglängder för toppmaxima
  • Avläsningar som observerats för varje topp verifieras mot förväntade värden på certifikatet som levereras med standarden
  • Avläsningar som inte ligger inom det förväntade intervallet kan tyda på ett instrumentprestandafel
Denna standard är kvalificerad för användning på instrument som har en spektral bandbredd på< 3nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering NIST/NPL spårbar
Beskrivning Våglängdsstandard; Verifieringsstandard
Typ Holmiumoxid i perklorsyralösning