Läs mer
Holmium lösning för ICP/MS 100mg/L HNO 3 matris, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12957273 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12957273 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 12957273 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 425 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    752.00 SEK
    583.75 SEK / 100ml
    Save 168.25 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Holmium
Förpackning Flaska
CAS 7440-60-0
Molekylformel Ho
Koncentration 100 mg/L
MDL-nummer MFCD00011049
InChI-nyckel KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Ho]
IUPAC-namn holmium
Lösningsmedel eller matris Salpetersyra
Molekylvikt (g/mol) 164.93
PubChem CID 23988
Kvantitet 100 mL
ChEBI CHEBI:49648