Läs mer
Holmiumstandard: Ho @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 17917219
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17917219 250 ml
17978449 50 ml
17958389 500 ml
17907219 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17917219 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPHON250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Holmiumstandard: Ho @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Holmium
CAS 7440-60-0
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Holmium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Ho
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Ho
InChI formel InChI=1S/Ho
LEDER [Ho]
IUPAC-namn Holmium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 164.93
Kvantitet 250 ml
Formel vikt 164,93 g/mol