Läs mer
Holmiumstandard: Ho @ 10000 μg/ml i 5 % HNO3
Produktkod. 30320763
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30320763 100 ml 100ml
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 30320763 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGTHON100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Holmium
CAS 7440-60-0
Analyt- eller komponentnamn Holmium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Ho
Koncentration 10 000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
Synonym Ho
InChI formel InChI=1 S/Ho
Lösningstyp Enda lösning
LEDER [Ho]
Element Ho
IUPAC-namn Holmium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvikt (g/mol) 164.93
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 164.93