Läs mer
Holomycin, TRC
Produktkod. 30400959
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30400959 2.5 mg
30397426 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30400959 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH4584902.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 488-04-0
Molekylformel C7 H6 N2 O2 S2
Molekylvikt (g/mol) 214.26
Synonym N-(4,5-Dihydro-5-oxo-1,2-dithiolo[4,3-b]pyrrol-6-yl)acetamide, 6-Acetamido-1,2-dithiolo[4,3-b]pyrrol-5(4H)-one, 6-(Acetylamino)-1,2-dithiolo[4,3-b]pyrrol-5(4H)-one
IUPAC-namn N-(5-oxo-4H-dithiolo[4,3-b]pyrrol-6-yl)acetamid
LEDER CC(=O)NC1=C2SSC=C2NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Holomycin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C7H6N2O2S2/c1-3(10)8-5-6-4(2-12-13-6)9-7(5)11/h2H,1H3,(H,8,10)(H,9,11)
Formel vikt 213.9871
Procent renhet >95%