Läs mer
Wooden blockwith3 brown pipette bottles 50 g.
Brand:  Karl Hecht 42611020
Wooden blockwith3 brown pipette bottles 50 g.
Produktkod. 10023871
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1030.00 SEK
    797.16 SEK / Varje
    Save 232.84 SEK
    22% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 14-01-2026