Läs mer
Homarine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Homarine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO2/c1-8-5-3-2-4-6(8)7(9)10/h2-5H,1H3 |
| Formel vikt | 137.0477 |
| Procent renhet | >95% |