Läs mer
Homatropine Bromide, MedChemExpress
Beskrivning
Homatropine Bromide is muscarinic AChR antagonist that is an anticholinergic medication.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Homatropine Bromide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 51-56-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H22BrNO3 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | Homatropine hydrobromide |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (280.70 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (280.70 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |