Läs mer
Homatropine Methylbromide, Mikromol™
Beskrivning
Homatropine Methylbromide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Homatropine methylbromide |
| CAS | 80-49-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Homatropine methylbromide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H24 N O3 . Br |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Homatropine Methylbromide, (1R,3r,5S)-3-[[(2RS)-2-Hydroxy-2-phenylacetyl]oxy]-8,8-dimethyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24NO3.BrH/c1-18(2)13-8-9-14(18)11-15(10-13)21-17(20)16(19)12-6-4-3-5-7-12;/h3-7,13-16,19H,8-11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t13-,14+,15+,16-;/m1./s1 |
| LEDER | [Br-].C[N+]1(C)[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@H](O)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | [(1S,5R)-8,8-dimethyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] (2R)-2-hydroxy-2-phenylacetate;bromide |
| Visa mer |