Läs mer
Homo-L-tyrosine Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Homo-L-tyrosine Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO3.BrH/c11-9(10(13)14)6-3-7-1-4-8(12)5-2-7;/h1-2,4-5,9,12H,3,6,11H2,(H,13,14);1H/t9-;/m0./s1 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 275.0157 |
| Frakt skick | Room Temperature |