missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Homo-PROTAC cereblon degrader 1, MedChemExpress
Beskrivning
Homo-PROTAC cereblon degrader 1 (compound 15a) is a highly potent and efficient Cereblon (CRBN) degrader with only minimal effects on IKZF1 and IKZF3.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Homo-PROTAC cereblon degrader 1 |
| CAS | 2244520-98-5 |
| Färg | Green |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C32H32N6O10 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 200 mg/mL (302.74 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N1C2CCC(NC2=O)=O)C3=CC=CC(NCCOCCOCCNC4=C5C(C(N(C6CCC(NC6=O)=O)C5=O)=O)=CC=C4)=C3C1=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 660.63 |
| Formel vikt | 660.63 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?